Learn More
Thermo Scientific™ Test d’agglutination latex DrySpot™ Legionella pneumophila sérogroupe 2-14 Code produit.: 11489868
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.00€
    444.63€ / 60 tests
    Économisez 67.37€
    13% de réduction
Thermo Scientific™ Test d’agglutination latex DrySpot™ Legionella pneumophila sérogroupe 2-14
Code produit. 11489868
60 tests/kit
Code nomenclature Nacres: NA.47
Click to view available options
Quantité:
60 tests/kit
Code produit. 11489868
Marque: Thermo Scientific™ DR0210M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.00€
    444.63€ / 60 tests
    Économisez 67.37€
    13% de réduction
Confirmez rapidement l’identité de Legionella pneumophila sérogroupe 2-14 provenant de cultures par agglutination latex.
Confirmez rapidement l’identité de Legionella pneumophila sérogroupe 2-14 d’une culture à l’aide du test d’agglutination latex Thermo Scientific™ DrySpot™ Legionella pneumophila sérogroupe 2-14.
Utilisez ce test d’agglutination au latex sec pour l’identification de Legionella pneumophila sérogroupe 2-14 isolée provenant soit de patients présentant une suspicion de légionellose, soit de sources environnementales.
Les particules de latex bleues sensibilisées avec un anticorps de lapin spécifique sont séchées sur la carte de test. Ces derniers réagissent avec l’antigène de Legionella pneumophila sérogroupe 2-14 pour former une agglutination dans la zone de réaction du test.
Les particules de latex bleues sensibilisées avec des globulines de lapin non réactives sont séchées sur la carte de test. Ces dernières permettent de définir la zone de réaction du contrôle.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, proposant des produits à usage manuel, semi-automatisé et entièrement automatisé, ainsi qu’une vaste gamme de milieux et de produits de diagnostic pour offrir rapidement la une solution complète dont vous avez besoin avec la qualité de résultats attendue par votre laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 25°C
Description Test latex DrySpot Legionella pneumophila sérogroupe 2-14
Substances à analyser détectables Legionella Pneumophila
Type d’échantillon Source environnementale
Type Kit de test au latex Legionella
Comprend 20 cartes de réaction (3 tests/carte), contrôle positif, contrôle négatif, solution saline tamponnée au phosphate, bâtonnets de mélange, sachets avec clips
Quantité 60 tests/kit
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot6235455 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/07/2025 Code produit
Numéro de lot6193323 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Code produitDR0210M
Numéro de lot6139990 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2024 Code produitDR0210M
Numéro de lot3806042 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/06/2024 Code produitDR0210M
Numéro de lot3754908 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/02/2024 Code produitDR0210M
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Test d’agglutination latex DrySpot™ Legionella pneumophila sérogroupe 2-14 >