Learn More
Buerkle™ Raccords de réduction pour tuyau en PP
Utilisez les raccords de réduction pour tuyau en polypropylène Buerkle™ pour établir des connexions entre les tuyaux de différentes tailles.
Marque: Buerkle™ 8703-0408
19.36 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- PP
- Stérilisable
Spécification
Denrées alimentaires de l’UE, RoHS | |
Polypropylène | |
10/boîte, 10/taille |
Autoclavable | |
Flexible de 4 à 8/8 à 12 mm | |
Connecteur de réduction pour tuyau |
Topsellers raccords et connecteurs
Taille: 898.3 kB
Topsellers fittings and connectors
Taille: 898.2 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Raccords de réduction pour tuyau en PP > Pour diamètre : 4 à 8/8 à 12 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu