Learn More
Gilac™ Blanc Bac Plat
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
3 l
5 l
8 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bac plat blanc multi-usages
- Large plage de température d'utilisation : de -40°C à +90°C
- Dimensions adaptées aux réfrigérateurs
- Utilisables en:
- bacs de préparation pour produits ruisselants
- bacs à ingrédients
- bacs pour conserver les échantillons des plats témoins
- bacs de fermentation et de décantation
- Emboitable et empilable
Spécification
Spécification
| Type | Plateau |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Blanc |
| Forme | Rectangulaires |
| Capacité (impériale) | 2.1 gal. |
| Capacité (métrique) | 8 l |
| Certifications/Conformité | Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires |
| À utiliser avec | Réfrigérateur |
| À utiliser avec (application) | Stockage des aliments |
| Modèle | Stackable |
| Afficher plus |