Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-17MS
Utilisez ces colonnes pour les applications GCMS qui nécessitent une polarité supérieure à celle d’une colonne à 5 % de phényle.
Marque:  Thermo Scientific™ 26089-1440
Code produit. 10219714
  • 817.38€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS sont particulièrement adaptées aux applications GCMS qui requièrent une polarité supérieure à celle d’une colonne à 5 % de phényle.
  • Phase à polarité modérée, à 50 % de diphényl / 50 % de diméthyl polysiloxane
  • Idéales pour une analyse de confirmation
  • Excellente inertie pour les composés actifs tels que les pesticides
  • Bleeding très faible, idéal pour les analyses par GCMS
  • Similaire à Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recommandé dans les cas suivants :
  • Pesticides et herbicides
  • Acides résiniques
  • Esters de phtalate
  • Triglycérides
  • Stérols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
300/320°C
0,53 mm
TraceGOLD™ TG-17 MS
Analyse des acides résiniques, GC/MS pour les acides résiniques, GC/MS pour esters de phtalate, GC/MS pour triglycérides, GC/MS pour stérols
30 m
Épaisseur de 0,25 µm ; dia. int. de 0,53 mm ; 30 m de longueur
0,53 mm
TraceGOLD
G43
0,25 μm
Mi-polaire
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-17MS > 0,25 μm d’épaisseur de film ; 0,53 mm de dia. int. ; 30 m de longueur