Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage GR DA GeneBLAzer™
GeneBLAzer™GR DA (Division Arrested) cells and GR-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Gluocorticoid receptor (GR) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cell line.
Marque: Thermo Scientific™ K1391
Description
GeneBLAzer™GR DA (Division Arrested) cells and GR-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Gluocorticoid receptor (GR) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cell line. GeneBLAzer™UAS-blaHEK 293T cells stably express a beta-lactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-GR (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase. Division Arrested (DA) cells are available in two configurations- an Assay Kit (which includes cells and sufficient substrate to analyze 1 x 384-well plate), and a tube of cells sufficient to analyze 10 x 384-well plates. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin-C, and have noapparent toxicity or change in cellular signal transduction. Both GR DA cells and GR-UAS-bla HEK 293T cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Dexamethasone. In addition, GR-UAS-bla HEK 293T cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, stimulation time, and substrate loading time (data available upon request). Additional testing data using alternate stimuli are also available.
Spécification
Tetrac, T4 | |
Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire | |
Expédition : Stockage sous glace sèche : -80°C/azote liquide Contient suffisamment de cellules à division arrêtée et de substrat pour doser une plaque de 384 puits comprend : cellules GR HEK 293T DA (K1391A) kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg | |
Fluorescent | |
2908 | |
Cellules GR HEK 293T DA, kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (bêta-lactamase) | |
NR3C1, GR | |
293T (HEK) | |
Récepteurs nucléaires |
1 à 850 | |
Cellules à division arrêtée | |
Kit de dosage GeneBLAzer™ GR DA, 1 plaque, quantité de cellules de ∽9,600,000 cellules/flacon, ligne cellulaire 293T (HEK), 1-850 antagonistes, méthode de détection fluorescente, récepteurs nucléaires cible désinfectante, rapporteur BLA (Beta-Lactamase), stockage d’azote liquide | |
Imagerie cellulaire, pharmaceutique et biopharma, identification et validation des cibles et des dérivations, dosages adme/tox à base de cibles, analyse cellulaire, dosages de rapporteurs à base de cellules, dosages de lactamases et à base de cellules, découverte et développement de médicaments, biologie des récepteurs nucléaires, dosages de rapporteurs de récepteurs nucléaires à base de cellules, dosages ADME/tox à base de cibles, dosages d’adme cellulaire, dosages de récepteurs cellulaires nucléaires | |
GR | |
Hormone T3 | |
1 plaques | |
293T (HEK) | |
Kit de dosage GR DA | |
GeneBLAzer™ |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.