Learn More
Gilac™ Bac Plat HACCP avec Couvercle et Grille
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Vert
Capacité (métrique):
3 l
8 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Lot complet Bac + Grille + Couvercle
- Dimensions adaptées aux réfrigérateurs
- Utilisables en:
- bacs de décongélation grâce à la grille qui permet de séparer les eaux de décongélation du produit à décongeler
- bacs de préparation pour produits ruisselants
- bacs à ingrédients
- bacs pour conserver les échantillons des plats témoins
- bacs de fermentation et de décantation
- Emboitable et empilable avec couvercle
- Gestion de la traçabilité grâce à l'IML
Spécification
Spécification
| Type | Plateau |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Blanc |
| Forme | Rectangulaires |
| Capacité (métrique) | 8 l |
| Certifications/Conformité | Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires |
| À utiliser avec | Réfrigérateur |
| À utiliser avec (application) | Stockage des aliments |
| Comprend | Couvercle, étagère, plateau |
| Modèle | Stackable |
| Afficher plus |