Learn More
Gilac™ Bac Plat HACCP
Code produit. 16470821
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16470821
Marque: Gilac™ G155709
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamme la plus large et personnalisable du marché. Large plage de température d'utilisation.
  • Gamme la plus large et personnalisable du marché
  • 5 couleurs
  • 5 volumes
  • Large plage de température d'utilisation.
  • Dimensions adaptées aux réfrigérateurs.
  • Bacs de décongélation grâce à la grille qui permet de séparer les eaux de décongélation du produit à décongeler
  • Bacs de préparation pour produits ruisselants
  • Bacs à ingrédients
  • Bacs pour conserver les échantillons des plats témoins
  • Bacs de fermentation et de décantation
  • Emboitable et empilable avec couvercle
  • Gestion de la traçabilité grâce à l'IML
Spécification
Type Food Bin
Matériau HDPE
Couleur Rouge
Forme Rectangulaires
Capacité (impériale) 2.1 gal.
Capacité (métrique) 8 L
Certifications/Conformité Food Contact Certified
À utiliser avec (application) Food Handling
Modèle Stackable, Nestable
Longueur (impériale) 19.1 in.
Longueur (impériale) intérieure 16.5 in.
Longueur (métrique) 485 mm
Longueur (métrique) intérieure 420 mm
Largeur (impériale) 13.2 in.
Largeur (impériale) intérieure 10.4 in.
Largeur (métrique) 335 mm
Largeur (métrique) intérieure 265 mm
Hauteur (impériale) 3 in.
Hauteur (impériale) intérieure 2.8 in.
Hauteur (métrique) 75 mm
Hauteur (métrique) intérieure 72 mm
Poids (impériale) 23.63 oz.
Poids (métrique) 0.67 kg
Plage de températures (impériale) -40°F to +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C to +90°C