Learn More
3M™ Demi-masque sans entretien
Le demi-masque sans entretien 3M™ est une protection respiratoire simple et prête à l'emploi avec cartouche et filtres intégrés.
Marque: 3M™ 7100113102
28.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24259" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Protection efficace et confortable contre les vapeurs organiques et les particules dangereuses
- Un assemblage de valves récemment amélioré permet de limiter la résistance respiratoire à l’expiration pour un meilleur confort respiratoire
- Conception à profil abaissé légère et bien équilibrée
- Grâce à la cartouche et aux filtres intégrés, il est prêt à l’emploi et ne nécessite aucun entretien
- Masque souple et bien ajusté fabriqué avec un matériau texturé et non allergénique
- Comprend un sachet refermable pour un stockage et un transport hygiéniques
Spécification
FFABE1P3 R D | |
EN 405:2001+A1:2009 | |
Bleu | |
Reusable | |
Élastomère thermoplastique | |
Universel | |
TPE | |
Filtres FFABE1P3 R D | |
4277+ |
EN 405:2001, A1:2009 | |
Permanent | |
Half Mask | |
Bonded Carbon | |
Demi-masque | |
Oui | |
Polyphenylene Ether | |
Polyisoprène |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Demi-masque sans entretien > Modèle : 4277+
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu