Learn More
SymLine Lab Sink with Drain
Lab Sink with Drain for integration in fume cupboards or on worktops for easy disposal of liquid solvent waste in large quantities.
Marque:  SymLine 118025
603.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17947270
  • 739.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Made of dissipative PE-HD-EL
  • Base with integrated slope for complete emptying
  • Drain with removable sieve
Spécification
Spécification
Black
Laboratory Sink
400 x 300 x 190 mm
HDPE
Pipe 32 mm (OD), Angled
Nom du produit
SymLine Lab Sink with Drain > Lab Sink with Drain; Thread: Pipe 32 mm (OD), Angled