Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-phénylalanine, 98,5+ % Code produit.: 10584061
Thermo Scientific Chemicals L-phénylalanine, 98,5+ %
Code produit. 10584061
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10584061
Marque: Thermo Scientific Chemicals 130311000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-91-2
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00064227
Clé InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-ohAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanine
Point de fusion 270.0°C to 275.0°C
pH 5.4 to 6.0 (1% aq. soln.)
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 20ppm max.
Spectre IR Authentique
Plomb (Pb) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98.5+%
Perte à la dessiccation 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique − 34.10
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-phénylpropanoïque
Conditions de rotation spécifiques − 34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis)
Quantité 100 g
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0452521 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/04/2023 Catalog Number130315000,130310250,130311000,130310025
Numéro de lotA0450262 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2023 Catalog Number130315000,130310250,130311000,130310025
Numéro de lotA0401146 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number130315000,130310250,130311000,130310025
Numéro de lotA0410852 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number130315000,130310250,130311000,130310025
Numéro de lotA0407468 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number130315000,130310250,130311000,130310025
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-phénylalanine, 98,5+ % >