Learn More
L-phénylalanine, 98,5-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15239886
L-phénylalanine, 98,5-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15239886
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Code produit. 15239886
Marque: Thermo Scientific Acros 453931000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-91-2
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Clé InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-ohAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanine, 98.5-101.0%
Point de fusion 270.0°C to 275.0°C
pH 5.4 to 6.0 (1% solution)
Chlorure 0.05% max.
Métaux lourds 15ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 0.003% max.
Perte à la dessiccation 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Formule linéaire C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique −34.10
Sulfate 0.03% max.
Cendres sulfatées 0.4% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-phénylpropanoïque
Conditions de rotation spécifiques −34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis)
Quantité 100 g
Poids de la formule 165.19
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464225 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2024 Catalog Number453930250,453931000
Numéro de lotA0453356 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number453930250,453930010,453931000
Numéro de lotA0341009 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog Number453930250,453931000
Numéro de lotE04X026 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number453930250,453931000
Numéro de lotA0435979 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/11/2021 Catalog Number453930250,453930010,453931000
Nom du produit
L-phénylalanine, 98,5-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals >