Learn More
3-(3,4-dihydroxyphényle)-L-alanine, 99 %
Code produit. 10606762 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 10606762
Marque: Thermo Scientific Acros 167530050
Demander un format en vrac ou personnalisé
La 3-(3,4-dihydroxyphényl)-L-alanine (lévodopa ORL-dopa), numéro CAS 59-92-7, est une molécule précurseur de dopamine.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Description générale
• La 3-(3,4-dihydroxyphényl)-L-alanine, ou L-dopa, est convertie en dopamine par la DOPA décarboxylase dans le corps
•Lors de sa conversion en dopamine, elle agit comme neurotransmetteur excitateur
Applications
• La L-dopa est utile dans l’étude en laboratoire de Parkinson pour régénérer la dopamine dans les circuits épuisés
• La L-dopa a également été utilisée pour la recherche en laboratoire sur l’hypertension et l’activité des mélanocytes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-92-7
Formule moléculaire C9H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.19
Numéro MDL MFCD00002598
Clé InChI WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonyme levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
CID PubChem 6047
ChEBI CHEBI:15765
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphényl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3, 4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Couleur Crème à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 1% max.
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, IV, 2492
Merck Index 15, 5516
Cendres sulfatées 0.1% max.
Quantité 5 g
Poids de la formule 197.19
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: L-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine