Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de L-lysine, 99+ % Code produit.: 11408850
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de L-lysine, 99+ %
Code produit. 11408850
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Code produit. 11408850
Marque: Thermo Scientific Chemicals A16249.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
L-Lysine monohydrochloride is widely used as nutritional supplements in food and beverage industries. It can also be used in animal feed as source of L-Lysine.  L-Lysine Monohydrochloride can be used in a wide variety of industries including: food production, beverage, pharmaceutical, agriculture/animal feed, and various other industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monochlorhydrate de L-lysine est largement utilisé sous forme de suppléments nutritionnels dans l’industrie alimentaire et des boissons. Il s’utilise également dans l’alimentation animale comme source de L-Lysine.  Le monochlorhydrate de L-lysine s’utilise dans un large éventail d’industries, notamment : production alimentaire, industrie des boissons, industrie pharmaceutique, agriculture / alimentation animale, et dans diverses autres industries.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 657-27-2
Formule moléculaire C6H15ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.65
Numéro MDL MFCD00064564 MFCD00081870
Clé InChI BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonyme l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisylAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 69568
ChEBI CHEBI:53633
Nom IUPAC acide (2S)-2,6- diaminohexanoïque ; chlorhydrate
SMILES Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lysine monohydrochloride
Point de fusion ∼260°C (decomposition)
Beilstein 3563889
Merck Index 14,5636
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Quantité 50 g
Poids de la formule 182.65
Rotation optique +20° (c=5 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté ≥99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY15K062 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog NumberA16249.18,A16249.30,A16249.0B
Numéro de lot10251955 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2024 Catalog NumberA16249.18,A16249.30,A16249.0B
Numéro de lotQ27K003 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/05/2024 Catalog NumberA16249.18,A16249.30,A16249.0B
Numéro de lot10249300 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2024 Catalog NumberA16249.18,A16249.30,A16249.0B
Numéro de lotY17J006 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/01/2024 Catalog NumberA16249.18,A16249.30,A16249.0B
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de L-lysine, 99+ % >