Learn More
Diisocyanate d’ester éthylique de L-lysine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15481569
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15481569
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64384.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 45172-15-4 | C10H14N2O4 | 226.23 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une matière première et d’un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique des secteurs agrochimique, pharmaceutique et de colorant de synthèse.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,19 g/l).
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez loin de l’eau ou de l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 45172-15-4
Formule moléculaire C10H14N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Numéro MDL MFCD08276480
Clé InChI IGWTZHMYJZZIGC-IMWMWJONNA-N
Synonyme s-ethyl 2,6-diisocyanatohexanoate, l-lysine ethyl ester diisocyanate, ethyllysine diisocyanate, ethyllysine diisocyanate;, ksc005q3n, lysine ethyl ester diisocyanate;, l-lysine diisocyanate ethyl ester, l-lysine ethyl ester diisocyanate;, ethyl 2s-2,6-diisocyanatohexanoate, s-2,6-diisocyanatohexanoic acid ethyl ester
CID PubChem 71440643
Nom IUPAC (2S)-2,6-hydroxybutyrate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCCCN=C=O)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lysine ethyl ester diisocyanate
Couleur Jaune à marron
Indice de réfraction 1.4572
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water (0.19g/L).
Quantité 25 g
Poids de la formule 226.23
Sensibilité Moisture sensitive
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide visqueux
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Lysine ethyl ester diisocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lysine ethyl ester diisocyanate