Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de L(+)-lysine, ≥99 % Code produit.: 10326720
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de L(+)-lysine, ≥99 %
Code produit. 10326720
250 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10326720
Marque: Thermo Scientific Chemicals 125222500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 657-27-2
Formule moléculaire C6H15ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.65
Numéro MDL MFCD00064564 MFCD00081870
Clé InChI BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonyme l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
CID PubChem 69568
ChEBI CHEBI:53633
SMILES Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Lysine monohydrochloride
Point de fusion 263.0°C to 264.0°C
Couleur Blanc
Acides aminés étrangers 0.5% max. (TLC, 50μgspotting)
Métaux lourds (sous forme de Pb) 15ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 30ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.4% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Rotation spécifique + 21.00
Sulfate 300ppm max.
Merck Index 15, 5697
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 65 g/100 mL (20°C).
Nom IUPAC acide (2S)-2,6- diaminohexanoïque ; chlorhydrate
Conditions de rotation spécifiques +21° (20°C c=8,6N HCl)
Quantité 250 g
Poids de la formule 182.65
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de L(+)-lysine, ≥99 % >