Learn More
Chlorhydrate d’ester éthylique de L-isoleucine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15411929
Chlorhydrate d’ester éthylique de L-isoleucine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15411929
25 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 15411929
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64640.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56782-52-6
Formule moléculaire C8H18ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.69
Numéro MDL MFCD09953729
Clé InChI QQGRWNMNWONMOO-LEUCUCNGSA-N
Synonyme l-isoleucine ethyl ester hydrochloride, h-ile-oet.hcl, ethyl l-isoleucinate hydrochloride, l-isoleucine ethyl ester hcl, 2s,3s-ethyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, isoleucine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine ethylester hcl, ksc497o6p, l-isoleucineethylesterhydrochlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6453390
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Isoleucine ethyl ester hydrochloride
Couleur Blanc
Beilstein 4710859
Nom IUPAC hydrogen ethyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoate chloride
Quantité 25 g
Poids de la formule 195.69
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM27D045 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberH64640.06,H64640.14
Numéro de lot81400045 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH64640.06,H64640.14
Numéro de lotQ22H052 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberH64640.06,H64640.14
Nom du produit
Chlorhydrate d’ester éthylique de L-isoleucine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >