Learn More
Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté, 98,5 à 101,5 % (base sèche), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15885448
Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté, 98,5 à 101,5 % (base sèche), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15885448 Tous les produits Thermo Scientific Produits
25 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 15885448
Marque: Thermo Scientific J14035.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7048-04-6
Formule moléculaire C3H10ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 175.63
Numéro MDL MFCD00065606
Clé InChI QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonyme l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.H2O, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hclAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23462
Nom IUPAC Acide (2 R)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque ; hydrate ; chlorhydrate
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Point de fusion ∼175°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HSCH2CH(NH2)COOH.HCl.H2O
Beilstein 5158059
Quantité 25 g
Poids de la formule 175.63
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5%
Forme physique Poudre cristalline
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot240346 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ14035.14,J14035.A7,J14035.22,J14035.A1
Numéro de lot200155 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog NumberJ14035.14,J14035.A7,J14035.22,J14035.A1
Numéro de lot203590 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog NumberJ14035.14,J14035.A7,J14035.22,J14035.A1
Numéro de lot233969 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2023 Catalog NumberJ14035.14,J14035.A7,J14035.22,J14035.A1
Numéro de lot188174 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2022 Catalog NumberJ14035.14,J14035.A7,J14035.22,J14035.A1
Nom du produit
Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté, 98,5 à 101,5 % (base sèche), Thermo Scientific Chemicals >