Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-aspartyl-L-phénylalanine, 95 % Code produit.: 10647061
Thermo Scientific Chemicals L-aspartyl-L-phénylalanine, 95 %
Code produit. 10647061
100 mg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10647061
Marque: Thermo Scientific Chemicals 310021000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13433-09-5
Formule moléculaire C13H16N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 280.28
Numéro MDL MFCD00063155
Clé InChI YZQCXOFQZKCETR-UWVGGRQHSA-N
Synonyme l-aspartyl-l-phenylalanine, aspartyl-phenylalanine, demethylaspartame, aspartylphenylalanine, asp-phe, h-asp-phe-oh, l-a-aspartyl-l-phenylalanine, l-alpha-aspartyl-l-phenylalanine, alpha-aspartylphenylalanine, s-3-amino-4-s-1-carboxy-2-phenylethyl amino-4-oxobutanoic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 93078
ChEBI CHEBI:73830
SMILES N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Aspartyl-L-phenylalanine
Note relative au nom 95%
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)CO2H
Rotation spécifique +10.0° to +13.0° (24°C, 589nm) (c=1, 0.5N HCl)
Eau 3% max. (K.F.)
Nom IUPAC acide (3S)-3-amino-4-[[(1S)-1-carboxy-2-phényléthyl]amino]-4-oxobutanoïque
Quantité 100 mg
Poids de la formule 280.28
Pourcentage de pureté ≥94% (HPLC)
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467232 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number310021000,310025000
Numéro de lotA0464237 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/07/2024 Catalog Number310021000,310025000
Numéro de lotA0453667 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number310021000,310025000
Numéro de lotA0449723 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/04/2023 Catalog Number310021000,310025000
Numéro de lotA0449193 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/04/2023 Catalog Number310021000,310025000
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-aspartyl-L-phénylalanine, 95 % >