Learn More
Acide tranéxamique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tranexamic acid |
Point de fusion | >300°C |
pH | 6.5 to 8 (5% soln.) |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
Perte à la dessiccation | 1% max. |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | H2NCH2C6H10CO2H |
Merck Index | 15, 9730 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467349 | Certificat d’analyse | 05/11/2024 | 228040500,228042500 |
A0464901 | Certificat d’analyse | 26/07/2024 | 228040500,228042500 |
A0461053 | Certificat d’analyse | 12/03/2024 | 228040500,228042500 |
A0458813 | Certificat d’analyse | 18/12/2023 | 228040500,228042500 |
A0455322 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 228040500,228042500 |
Sécurité et traitement
- trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.