Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-aspartyl-L-phénylalanine, 95 % Code produit.: 10073863
Thermo Scientific Chemicals L-aspartyl-L-phénylalanine, 95 %
Code produit. 10073863
500 mg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10073863
Marque: Thermo Scientific Chemicals 310025000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13433-09-5
Formule moléculaire C13H16N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 280.28
Numéro MDL MFCD00063155
Clé InChI YZQCXOFQZKCETR-UWVGGRQHSA-N
Synonyme l-aspartyl-l-phenylalanine, aspartyl-phenylalanine, demethylaspartame, aspartylphenylalanine, asp-phe, h-asp-phe-oh, l-a-aspartyl-l-phenylalanine, l-alpha-aspartyl-l-phenylalanine, alpha-aspartylphenylalanine, s-3-amino-4-s-1-carboxy-2-phenylethyl amino-4-oxobutanoic acid
CID PubChem 93078
ChEBI CHEBI:73830
SMILES N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Aspartyl-L-phenylalanine
Note relative au nom 95%
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)CO2H
Rotation spécifique +10.0° to +13.0° (24°C, 589nm) (c=1, 0.5N HCl)
Eau 3% max. (K.F.)
Nom IUPAC acide (3S)-3-amino-4-[[(1S)-1-carboxy-2-phényléthyl]amino]-4-oxobutanoïque
Conditions de rotation spécifiques + 11.50 (24.00°C c=1,0.5 M HCl)
Quantité 500 mg
Poids de la formule 280.28
Pourcentage de pureté ≥94% (HPLC)
Forme physique Poudre
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-aspartyl-L-phénylalanine, 95 % >