Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alanine, réactif de culture cellulaire Code produit.: 15473069
Thermo Scientific Chemicals L-alanine, réactif de culture cellulaire
Code produit. 15473069
100 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Code produit. 15473069
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60279.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is a key player in the Glucose-Alanine cycle, which enables the removal of pyruvate and glutamate from muscle to the liver. The Glucose-Alanine cycle aides to conserve ATP in muscle for muscle contraction, while the energy burden of gluconeogenesis is imposed upon the liver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est un acteur clé du cycle glucose-alanine, qui permet l’élimination du pyruvate et du glutamate des muscles au foie. Le cycle glucose-alanine aide à conserver l’ATP dans le muscle pour la contraction musculaire, tandis que la charge énergétique de la gluconéogenèse est supportée par le foie.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 166,5 g/L.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-41-7
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00064410
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5950
ChEBI CHEBI:16977
Nom IUPAC acide (2S)-2-aminopropanoïque
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine
Point de fusion ∽295°C (decomposition)
Couleur Blanc
Beilstein 1720248
Merck Index 14,204
Informations sur la solubilité Soluble in water 166.5g/L..
Quantité 100 g
Poids de la formule 89.09
Rotation optique +14° (c=5 in 5N HCl)
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM20L010 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2025 Catalog NumberJ60279.18,J60279.36,J60279.22
Numéro de lotU27K046 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/10/2024 Catalog NumberJ60279.18,J60279.36,J60279.22
Numéro de lotR14K024 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/05/2024 Catalog NumberJ60279.18,J60279.36,J60279.22
Numéro de lotM09K062 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/01/2024 Catalog NumberJ60279.18,J60279.36,J60279.22
Numéro de lotY07J005 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog NumberJ60279.18,J60279.36,J60279.22
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-alanine, réactif de culture cellulaire >