Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alanine, réactif de culture cellulaire
Description
It is a key player in the Glucose-Alanine cycle, which enables the removal of pyruvate and glutamate from muscle to the liver. The Glucose-Alanine cycle aides to conserve ATP in muscle for muscle contraction, while the energy burden of gluconeogenesis is imposed upon the liver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C’est un acteur clé du cycle glucose-alanine, qui permet l’élimination du pyruvate et du glutamate des muscles au foie. Le cycle glucose-alanine aide à conserver l’ATP dans le muscle pour la contraction musculaire, tandis que la charge énergétique de la gluconéogenèse est supportée par le foie.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 166,5 g/L.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Alanine |
Point de fusion | ∽295°C (decomposition) |
Couleur | Blanc |
Beilstein | 1720248 |
Merck Index | 14,204 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water 166.5g/L.. |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 89.09 |
Rotation optique | +14° (c=5 in 5N HCl) |
Qualité | Réactifs de culture cellulaire |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
M20L010 | Certificat d’analyse | 22/01/2025 | J60279.18,J60279.36,J60279.22 |
U27K046 | Certificat d’analyse | 03/10/2024 | J60279.18,J60279.36,J60279.22 |
R14K024 | Certificat d’analyse | 21/05/2024 | J60279.18,J60279.36,J60279.22 |
M09K062 | Certificat d’analyse | 18/01/2024 | J60279.18,J60279.36,J60279.22 |
Y07J005 | Certificat d’analyse | 13/11/2023 | J60279.18,J60279.36,J60279.22 |