Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation à filetage à vis en verre de 20 ml Kimble™
Fabriqués en verre borosilicaté KG-33
Brand:  DWK Life Sciences 74500-20
 View more versions of this product
Product Code. 17721088
  • 377.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 03-04-2026
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Fabriqués en verre borosilicaté KG-33
Variété de matériaux de bouchons et de revêtements disponibles.
Order Info
Les flacons sont conditionnés dans des plateaux cellulaires dotés de coordonnées alphanumériques pour une identification rapide et facile. Les plateaux sont conditionnés sous film plastique thermorétracté pour préserver la propreté. Chaque plateau contient 100 flacons, cinq plateaux par boîte. Les bouchons sont fournis dans des sachets en polyéthylène de 100.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Feuille / liège
Verre borosilicaté
Identification rapide et facile
0,67 oz.
20 mL
Bouchon à vis fixé
ASTM E438
22 mm
Blanc
20 mL
Plateaux cellulaires
Kimble
Urée
100/boîte (flacon), 100/sachet (bouchon)
Flacon à scintillation
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Flacons à scintillation à filetage à vis en verre de 20 ml Kimble™ > 22 mm ; bouchon en urée blanc ; revêtement doublé de liège ; bouchons fixés