Learn More
DWK Life Sciences™ Clip KECK™ pour joints sphériques, POM, S
Les joints rodés sphériques KECK™ assurent une connexion sécurisée.
Marque:  DWK Life Sciences™ 286340904
Code produit. 15814698
  • 595.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les pinces à rodage sphériques de mise à la terre KECK™ représentent une alternative favorable aux pinces à rodage sphériques de mise à la terre classiques en métal. Elles sont faciles à mettre et à enlever. Les bonnes propriétés de ressort du matériau POM empêchent les rayures sur la surface en verre. Une contribution importante à la sécurité au laboratoire. Les différentes couleurs facilitent leur distinction.
  • Excellente stabilité dimensionnelle et bonnes propriétés de ressort
  • Pas d’endommagement de la surface en verre lors de l’adhérence contrairement aux serre-câbles classiques
  • Facile, sûr et rapide à mettre et à retirer
  • Codage couleur par taille
  • Alternative économique aux clips de joint rodé sphérique classiques en métal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100
Fixation des joints rodés sphériques
Orange
POM
Fixation des joints rodés sphériques
Nom du produit
DWK Life Sciences™ Clip KECK™ pour joints sphériques, POM, S > Orange, S 35/20