Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes HyperSep™ Retain PEP
Obtenez des rétentions équilibrées pour les analytes polaires et apolaires avec les cartouches Thermo Scientific™HyperSep™ Retain PEP.
Marque:  Thermo Scientific™ 60107-206
Code produit. 10618725
  • 321.95€ / 30 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Obtenez des rétentions équilibrées pour les analytes polaires et apolaires avec les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP. Le matériau de grande capacité employé est un matériau DVB polystyrène hautement poreux et ultra-pur modifié avec des groupes fonctionnels d’urée. Stables à un pH de 0 à 14, ces cartouches de préparation d’échantillons SPE peuvent améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Caractéristiques :
Idéales pour les échantillons de grande taille, les cartouches SPE HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et garantissent une grande efficacité des traitements de routine par vide, pression positive ou centrifugation.
  • Récupérations élevées et cohérentes
  • Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
  • Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
  • Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
Applications :
  • Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
  • Peptides dans du sérum, du plasma ou des fluides biologiques
  • Échantillons environnementaux
S’utilisent avec : Système Thermo Scientific™ HyperSep-96™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6 ml
500 mg
Système Thermo Scientific HyperSep-96
HyperSep
Cartouche d’extraction en phase solide
Boîte de 30
Poids du lit de 500 mg ; volume de colonne de 6 ml
Rétention des analytes polaires et non polaires
40 à 60 μm
DVB polystyrène modifié par l’urée HyperSep
6 ml
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cassettes HyperSep™ Retain PEP > Poids du lit de 500mg ; volume de colonne de 6 ml