Learn More
Pince en polyacétal Quickfit™ pour joints sphériques
Pour maintenir le verre comportant des joints sphériques Quickfit™
Marque: Quickfit KS35
33.36 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En polyacétal
- Peut considérablement réduire le recours à des pinces
- Facile à ajuster et retirer
- Utilisation possible à des températures allant jusqu’à 80°C
- Clips à code couleur pour une identification facile
Spécification
5/paquet | |
Pince à rodage | |
POM | |
Orange clair |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant