Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes HyperSep™ Retain PEP
Obtenez des rétentions équilibrées pour les analytes polaires et apolaires avec les cartouches Thermo Scientific™HyperSep™ Retain PEP.
Marque: Thermo Scientific™ 60107-226
Description
Obtenez des rétentions équilibrées pour les analytes polaires et apolaires avec les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP. Le matériau de grande capacité employé est un matériau DVB polystyrène hautement poreux et ultra-pur modifié avec des groupes fonctionnels d’urée. Stables à un pH de 0 à 14, ces cartouches de préparation d’échantillons SPE peuvent améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Caractéristiques :Idéales pour les échantillons de grande taille, les cartouches HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et garantissent une grande efficacité des traitements de routine par vide, des pressions positives ou des centrifugations
- Récupérations élevées et cohérentes
- Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
- Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
- Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
- Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
- Peptides dans du sérum, du plasma ou des fluides biologiques
- Échantillons environnementaux
Spécification
3 ml | |
300 mg | |
HyperSep | |
Cartouche d’extraction en phase solide |
Poids du lit 300 mg ; Volume de colonne 3 ml | |
Rétention des analytes polaires et non polaires | |
DVB polystyrène modifié par l’urée HyperSep | |
3 ml |