Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre transparent 9mm
Code produit. 11317381 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,3 ml
375 μl
475 μl
1,2 ml
1,4 ml
1,5 ml
1,7 ml
2,0 ml
2,0 ml
4,0 ml
Type de base:
Base Deep Well
Base conique
Base de mandrin
Flacon à insert
Fond plat
Marking Spot:
Bleu
Jaune
Non
Oui
Rouge
Vert
Type d’insert:
Aucun
Insert intégré de 200 μl
Insert intégré de 300 μl
Insert intégré de 350 μl
Réservoir de 10 μl
Réservoir de 150 μl
Réservoir de 30 μl
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
125 pièces
500 pièces
Code produit. 11317381
Marque: Thermo Scientific™ C40009TR
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Éliminez presque totalement l’enfoncement des septa et améliorez le scellage avec des flacons intégrant le système innovant de fermeture de flacon avancé (AVCS).
Supprimez pratiquement l’enfoncement de tous les septa et améliorez l’étanchéité. Les flacons à vis en verre transparent 9 mm Thermo Scientific™ mesurent 12 x 32 mm et intègrent le système de fermeture de flacon avancé (AVCS). Non seulement cette innovation empêche la brisure des septa, mais elle fournit un point d’arrêt pour le couvercle, pour éviter le serrage insuffisant ou excessif des vis. Elle offre une étanchéité optimale et uniforme à chaque fois. Les flacons sont fabriqués à partir de verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A) et respectent toutes les normes de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins 
  • Remplissage facile des flacons grâce à l’ouverture large du col ; requiert des micro-inserts de 6 mm de diamètre
  • Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
  • Identifiez les échantillons et les volumes avec l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
  • Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Choisissez l’insert correspondant le mieux à vos besoins d’échantillonnage
  • Inserts MicroSeal
  • Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
  • Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
  • Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Bénéficiez des performances et de l’étanchéité d’un flacon à sertir
  • La conception de la butée du flacon intègre un point d’arrêt définitif dans la finition du flacon
  • Supprime toute subjectivité pour obtenir une compression d’étanchéité optimale lors de la fermeture d’un flacon
  • Empêche tout serrage insuffisant ou excessif des bouchons
  • Permet de bénéficier d’une étanchéité optimale à chaque fois
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Recommandé pour la plupart des marques d’échantillonneurs automatiques
*Reportez-vous au catalogue des colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon Target DP de 9 mm, récupération totale avec réservoir de 10 µl
Diamètre (métrique) de l’ouverture 9 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 1,5 ml
Type d’insert Réservoir de 10 μl
Volume (métrique) résiduel < 1 μl
Type de base Base Deep Well
Volume (métrique) total 1,5 ml
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100/Pk.
Type Flacon Target DP de 9 mm
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Non
Volume (Metric) Usable 1,2 ml