Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 tampons de blocage, 1 % en PBS, 10X
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J61544.K3
166.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15474129
  • 173.50€ / 2L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Tween 20 blocking buffer solution is used as a washing agent in immunoassays, such as western blots and ELISAs. It helps to prevent non-specific antibody binding. The buffer is used for washes between each immunoreactions, to remove unbound immunological, and eventually for incubation solutions of immunoreagents to reduce unspecific background.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tampons de blocage
Liquide visqueux
2°C to 8°C
2 L
1% en PBS (10X)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM11L551 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/01/2025 Catalog NumberJ61544.AP,J61544.K3,J61544.K2
Numéro de lotX29K550 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog NumberJ61544.AP,J61544.K3,J61544.K2
Numéro de lotW23K505 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog NumberJ61544.AP,J61544.K3,J61544.K2
Numéro de lotP06K528 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/04/2024 Catalog NumberJ61544.AP,J61544.K3,J61544.K2
Numéro de lotY02J500 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2024 Catalog NumberJ61544.AP,J61544.K3,J61544.K2
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 tampons de blocage, 1 % en PBS, 10X > 2L