Learn More
DWK Life Sciences™ Clip KECK™ pour joints sphériques, POM, S
Les joints rodés sphériques KECK™ assurent une connexion sécurisée.
536.64€ - 595.00€
Spécification
Quantité | 100 |
---|---|
Matériau | POM |
À utiliser avec (équipement) | Fixation des joints rodés sphériques |
À utiliser avec (application) | Fixation des joints rodés sphériques |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15884688
|
DWK Life Sciences™
286340501 |
Violet |
536.64€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15894688
|
DWK Life Sciences™
286340604 |
Bleu clair |
549.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15804698
|
DWK Life Sciences™
286340707 |
Bleu foncé |
549.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15971581
|
DWK Life Sciences™
286340801 |
Rouge foncé |
580.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15814698
|
DWK Life Sciences™
286340904 |
Orange |
595.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les pinces à rodage sphériques de mise à la terre KECK™ représentent une alternative favorable aux pinces à rodage sphériques de mise à la terre classiques en métal. Elles sont faciles à mettre et à enlever. Les bonnes propriétés de ressort du matériau POM empêchent les rayures sur la surface en verre. Une contribution importante à la sécurité au laboratoire. Les différentes couleurs facilitent leur distinction.
- Excellente stabilité dimensionnelle et bonnes propriétés de ressort
- Pas d’endommagement de la surface en verre lors de l’adhérence contrairement aux serre-câbles classiques
- Facile, sûr et rapide à mettre et à retirer
- Codage couleur par taille
- Alternative économique aux clips de joint rodé sphérique classiques en métal
Spécification
100 | |
POM | |
Fixation des joints rodés sphériques | |
Fixation des joints rodés sphériques |