Learn More
Heptahydrate de sulfate de fer(II), Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,5 à 104,5 % (manganométrique), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iron(Ii) Sulfate Heptahydrate |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | FeSO4 · 7H2O |
Poids de la formule | 278.01g/mol |
Pourcentage de pureté | 99.5 to 104.5% (manganometric) |
Qualité | puriss. |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Tension de vapeur | 14.6mmHg (25°C) |
Densité | 1.898g/mL at 25°C |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
M3530 | Certificat d’analyse | 05/04/2023 | 12354-1KG,12354-25KG,12354-4X5KG,12354-500G,12354-5KG |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iron(II) sulfate heptahydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Iron(II) sulfate-7-hydrate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heptahydrate de sulfate de fer(II), Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,5 à 104,5 % (manganométrique), Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu