Learn More
Heptahydrate de sulfate de fer(II), Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,5 à 104,5 % (manganométrique), Honeywell Fluka™
Code produit. 15681140 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
25kg
4 pièces
500g
5kg
6 pièces
Code produit. 15681140
Marque: Honeywell-Fluka 123546X1KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,5 à 104,5 % (manganométrique)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-63-0
Formule moléculaire FeH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
Numéro MDL MFCD00149719
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
CID PubChem 62662
ChEBI CHEBI:75836
Nom IUPAC fer (2+) ; sulfate ; heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(Ii) Sulfate Heptahydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantité 6 x 1 kg
Formule linéaire FeSO4 · 7H2O
Poids de la formule 278.01
Pourcentage de pureté 99.5 to 104.5% (manganometric)
Qualité puriss.
Tension de vapeur 14.6mmHg (25°C)
Densité 1.898g/mL at 25°C