Learn More
Sulfate de fer (II) heptahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11472178
Sulfate de fer (II) heptahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11472178
500 g
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Code produit. 11472178
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15178.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le sulfate de fer(II) heptahydraté est utilisé comme précurseur dans la préparation d’autres composés du fer tels qu’un conditionneur de pelouse et un mordant pour la teinture de laine. Il est activement utilisé dans la fabrication de l’encre, notamment l’encre de galle de fer. En tant qu’agent réducteur, il participe à la réduction du chromate dans le ciment. Il est également utilisé dans les usines de traitement de l’eau industrielle pour éliminer le phosphate. Il intervient également dans le procédé de raffinage de l’or pour précipiter l’or métallique. Les menuisiers ont recours à des solutions aqueuses de sulfate ferreux pour colorer le bois d’érable d’une teinte argentée. Il s’emploie dans le traitement de la chlorose ferrique due à une carence en fer dans l’horticulture.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de fer(II) heptahydraté est utilisé comme précurseur dans la préparation d’autres composés du fer tels qu’un conditionneur de pelouse et un mordant pour la teinture de laine. Il est activement utilisé dans la fabrication de l’encre, notamment l’encre de galle de fer. En tant qu’agent réducteur, il participe à la réduction du chromate dans le ciment. Il est également utilisé dans les usines de traitement de l’eau industrielle pour éliminer le phosphate. Il intervient également dans le procédé de raffinage de l’or pour précipiter l’or métallique. Les menuisiers ont recours à des solutions aqueuses de sulfate ferreux pour colorer le bois d’érable d’une teinte argentée. Il s’emploie dans le traitement de la chlorose ferrique due à une carence en fer dans l’horticulture.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-63-0
Formule moléculaire FeH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
Numéro MDL MFCD00149719
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) sulfate heptahydrate
Point de fusion 64°C (in -6H2O)
Quantité 500 g
Formule linéaire FeSO4·7H2O
Merck Index 14,4057
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Nom IUPAC fer (2+) ; sulfate ; heptahydraté
Poids de la formule 278.02 (151.91 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Air Sensitive
Densité 1.897
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253238 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2024 Catalog NumberA15178.0E,A15178.0C,A15178.36
Numéro de lot10250723 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA15178.0E,A15178.0C,A15178.36
Numéro de lot10240575 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberA15178.0E,A15178.0C,A15178.36
Numéro de lot10245762 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/10/2023 Catalog NumberA15178.0E,A15178.0C,A15178.36
Numéro de lot10238693 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA15178.0E,A15178.0C,A15178.36
compliance-icons
Identifiant produit
  • sulfate de fer(II) (1:1), heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de fer (II) heptahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >