Learn More
Sulfate de fer (II) heptahydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10286300 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
5kg
Code produit. 10286300
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7782-63-0
Formule moléculaire FeH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
Numéro MDL MFCD00149719
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sulfate de fer (II) heptahydraté, sulfate de fer heptahydraté, minéral mélantérite, sulfate de fer 2+ heptahydraté, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
CID PubChem 62662
ChEBI CHEBI : 75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sulfate de fer (II), heptahydrate
Point de fusion 64.0°C
Couleur Bleu à vert
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire FeSO4·7H2O
Fieser 01,393 ; 04,237 ; 05,308
Merck Index 15,4084
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 25.6 g/100 ml (20°C). Autres solubilités : insoluble dans l’alcool
Nom IUPAC fer (2+) ; sulfate ; heptahydraté
Poids de la formule 278.01
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Iron (II) Sulfate heptahydrate, Ferroussulfate