Learn More
Chlorure de nickel(II) hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11466947
Chlorure de nickel(II) hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11466947
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Code produit. 11466947
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14366.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Nickel(II) chloride is used in electroplating and as a catalyst for organic conversions, for example in chemo-selective thioacetalization of aldehydes. In combination with lithium aluminum hydride, it serves as a reducing agent for alkenes, alkynes, and organic halides; it can cleave N-O bond and open epoxides. It is used to prepare a wide array of complexes since water ligands can be easily replaced by amines, thioether, ammonia, and thiolates. It is a precursor to several nickel-phosphine complexes, such as bis(triphenylphosphine)nickel(II) chloride, which are used in alkyne trimerizations, carbonylations, and as catalysts in organic reactions such as Suzuki-Miyaura cross coupling reactions as an alternative to palladium(0) catalysts. It is the precursor to acetylacetonate complex of Ni, used for producing 1,5-cyclooctadiene complex, an important reagent in organonickel chemistry. It can be used to prepare the sandwich compound nickelocene through dimethoxyethane complex of nickel chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de nickel(II) est utilisé dans la galvanoplastie et comme catalyseur pour les conversions organiques, par exemple dans la thioacétalisation chimio-sélective des aldéhydes. Associé à de l’hydrure d’aluminium au lithium, il sert d’agent réducteur pour les alcènes, les alcynes et les halogénures organiques ; il peut cliver la liaison N-O et les époxydes ouverts. Il est utilisé pour préparer un large éventail de complexes, car les ligands d’eau peuvent être facilement remplacés par des amines, du thioéther, de l’ammoniac et des thiolates. C’est un précurseur de plusieurs complexes nickel-phosphine, tels que le chlorure de bis(triphénylphosphine)nickel(II), qui sont utilisés dans les trimérisations alcynes, les carbonylations et comme catalyseurs dans des réactions organiques telles que les réactions de couplage croisé de Suzuki-Miyaura comme alternative aux catalyseurs au palladium(0). C’est le précurseur du complexe acétylacétonate de Ni, utilisé pour produire le complexe de 1,5-cyclooctadiène, un réactif important dans la chimie des organonickels. Il peut être utilisé pour préparer le composé sandwich nickelocène par le biais du complexe diméthoxyéthane du chlorure de nickel.
Remarques
Conserver à l’écart des substances incompatibles telles que les peroxydes, les acides forts et le potassium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-20-0
Formule moléculaire Cl2Ni·6H2O
Numéro MDL MFCD00149809
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) chloride hexahydrate
Point de fusion 140°C (in 2H2O)
pH 4.9
Quantité 250 g
Formule linéaire NiCl2·6H2O
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,6505
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
Poids de la formule 237.71 (129.60 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Densité 1.92
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10249908 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2024 Catalog NumberA14366.0B,A14366.30,A14366.0I
Numéro de lot10216110 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/01/2024 Catalog NumberA14366.0B,A14366.30,A14366.0I
Numéro de lot10241376 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/06/2022 Catalog NumberA14366.0B,A14366.30,A14366.0I
Numéro de lot10238946 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA14366.0B,A14366.30,A14366.0I
Numéro de lot10148003 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14366.0B,A14366.30,A14366.0I
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nickel(II) chloridehexahydrate, Nickel(II) chloride
Nom du produit
Chlorure de nickel(II) hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >