Learn More
Hydrazine hydraté, 100 % (hydrazine, 64 %), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 120.1°C |
Nom chimique ou matériau | Hydrazine hydrate |
Point de fusion | -51.5°C |
Note relative au nom | Hydrazine Hydrate 100% (Hydrazine, 64%) |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | H2NNH2·XH2O |
Fieser | 01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174 |
Point d’éclair | 75°C |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466638 | Certificat d’analyse | 08/10/2024 | 196715000,196711000 |
A0452817 | Certificat d’analyse | 16/05/2023 | 196715000,196711000 |
A0403947 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | 196715000,196711000 |
A0395151 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | 196715000,196711000 |
A0408836 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 196715000,196711000 |
Sécurité et traitement
- Hydrazine hydrate, 100% (Hydrazine, 64%)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrazine (hydrate),Hydrazine