Learn More
Memmert™ Document IQ/OQ avec données de test pour les travaux spécifiques au dispositif - Température
Pour une valeur de température sélectionnable librement, analyse de la répartition de la température à Memmert selon DIN 12880:2007-05
Marque:  Memmert™ HPP110ecoD00127
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17109684
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • 27 points de mesure (tailles 110 - 1060, 2200)
  • 26 points de mesure (taille 1400)
  • Liste de contrôle PQ destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
Spécification
HPP110eco
Document QI / QO avec données de test des travaux spécifiques au dispositif
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Document IQ/OQ avec données de test pour les travaux spécifiques au dispositif - Température > HPP110eco