Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de prélèvement à faible liaison protéique
Minimisez la perte d’échantillons protéiques lors de leur manipulation, particulièrement lorsque les étapes de traitement sont nombreuses, en utilisant les microtubes à centrifuger à faible liaison protéique Thermo Scientific Pierce.
Marque:  Thermo Scientific™ 90410
30.64 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15342617
  • 34.22€ / 250 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les microtubes à centrifuger à faible liaison protéique Thermo Scientific Pierce (1,5 ou 2 ml) aident à minimiser la perte d’échantillons protéiques lors de leur manipulation et sont parfaits pour les applications avec de nombreuses étapes de traitement.
Les microtubes à centrifuger à faible liaison protéique Pierce aident à minimiser la perte d’échantillons dans les applications de spectrométrie de masse et d’immunoprécipitation / de co-immunoprécipitation. Les tubes sont conditionnés dans des emballages pratiques de 250 tubes pour minimiser la contamination, même lorsqu’ils sont achetés en vrac.
Durables : utilisation à des vitesses allant jusqu’à 20 000 FCR
Compatibles : conviennent pour les applications de spectrométrie de masse et d’immunoprécipitation
Sans nucléase : tubes en PP certifiés exempts de RNase / DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube à faible liaison protéique
1.5 mL
Tubes de prélèvement
1.5 mL
Pierce™
250
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotAC406987 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2025 Catalog Number
Numéro de lotAA402054 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number90410
Numéro de lotAA402052 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number90410
Numéro de lotZL398061 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number90410
Numéro de lotZL398067 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number90410
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tubes de prélèvement à faible liaison protéique > Tube à faible liaison protéique, 250 tubes de 1,5 ml