Learn More
Agilent BioTek Package de qualification Gen5
Pour le logiciel Gen5
Marque: Agilent BioTek 5320502
Alert:
Product qualification packages contain only documentation and procedures. Some of these procedures require the use of QC test solutions or other accessories, but these are not included with the product qualification packages.
Description
Le forfait comprend :
- Gen5 IQ (qualification d'installation) et liste de contrôle
- Plan de qualification et liste de contrôle de la réduction des données
- Plan de qualification et liste de contrôle d'exportation/rapport
- Protocoles, expériences et fichiers d'entrée de données Gen5 référencés par les procédures de test incluses dans le package
Les procédures avec des listes de contrôle sont fournies aux formats PDF et Microsoft Word.
Spécification
Services de validation | |
Clé USB | |
Gen5 IQ (qualification d'installation) et liste de contrôle ; Plan de qualification et liste de contrôle de la réduction des données ; Plan de qualification et liste de contrôle d'exportation/rapport ; Protocoles, expériences et fichiers d'entrée de données Gen5 référencés par les procédures de test incluses dans le package |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Agilent BioTek Package de qualification Gen5 > Progiciel de validation Gen5 - QI / QO / QP
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu