Learn More
Memmert™ Document IQ/OQ avec données de test pour les travaux spécifiques au dispositif - Température
Pour une valeur de température sélectionnable librement, analyse de la répartition de la température à Memmert selon DIN 12880:2007-05
1495.00€ - 2175.00€
Spécification
Type de produit | Document QI / QO avec données de test des travaux spécifiques au dispositif |
---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17100135
|
Memmert™
IPP1400ecoD00127 |
IPP1400eco |
2175.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
17100185
|
Memmert™
IPP260ecoD00127 |
IPP260eco |
2175.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
17109684
|
Memmert™
HPP110ecoD00127 |
HPP110eco | N/A | N/A | N/A | |||||
17110155
|
Memmert™
IPP2200ecoD00127 |
IPP2200eco |
2175.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
17110265
|
Memmert™
IPP750ecoD00127 |
IPP750eco |
2175.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
17129744
|
Memmert™
HPP2200ecoD00127 |
HPP2200eco | N/A | N/A | N/A | |||||
17149774
|
Memmert™
HPP260ecoD00127 |
N/A | N/A | N/A | ||||||
17170055
|
Memmert™
IPP1060ecoD00127 |
IPP1060eco |
2175.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
17179864
|
Memmert™
HPP750ecoD00127 |
HPP750eco | N/A | N/A | N/A | |||||
17189714
|
Memmert™
HPP1400ecoD00127 |
HPP1400eco | N/A | N/A | N/A | |||||
17190215
|
Memmert™
IPP410ecoD00127 |
IPP410eco |
2175.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
17199634
|
Memmert™
HPP1060ecoD00127 |
HPP1060eco | N/A | N/A | N/A | |||||
17199814
|
Memmert™
HPP410ecoD00127 |
HPP410eco | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- 27 points de mesure (tailles 110 - 1060, 2200)
- 26 points de mesure (taille 1400)
- Liste de contrôle PQ destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
Document QI / QO avec données de test des travaux spécifiques au dispositif |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Document IQ/OQ avec données de test pour les travaux spécifiques au dispositif - Température