Learn More
BRAND™ Pycnomètre étalonné en verre borosilicaté BLAUBRAND™
Pycnomètre étalonné avec du verre borosilicaté idéal pour une utilisation dans la plupart des environnements de recherche, des milieux scientifiques et autres types de laboratoires.
Marque: BRAND™ 43308
49.55 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pycnomètre étalonné avec du verre borosilicaté
- DIN ISO 3507, type Gay-Lussac
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Certificat individuel inclus
- Bouchon NS 10/19 avec capillaire
- Dessus du bouchon finement poli
- Le volume en cm³ est spécifique, avec une précision à 3 décimales
Spécification
2/boîte | |
10 ml | |
Verre borosilicaté | |
Pycnomètre |