Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 0.5X TBE
GREENER_CHOICE
Développées spécifiquement pour une mutagénicité réduite : plus sûre que le bromure d’éthidium pour la coloration de l’ADN dans les gels d’agarose ou d’acrylamide
Marque:  Invitrogen™ S33100
Code produit. 10534623
  • 220.00€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La coloration SYBR Safe est moins mutagène que le bromure d’éthidium et offre une meilleure sensibilité que ce dernier. Fourni sous forme de solution prémélangée qui peut être utilisée de la même manière qu’une solution de bromure d’éthidium, soit dans le gel pendant le cycle d’électrophorèse, soit comme coloration post-cycle. Lié aux acides nucléiques, le colorant vert fluorescent SYBR Safe affiche un maximum d’excitation de la fluorescence de ∽280 et ∽502 nm, ainsi qu’un maximum d’émission de la fluorescence de ∽530 nm. La coloration de gel d’ADN SYBR Safe est également disponible en 4l (S-33101) de solution prête à l’emploi. Le kit de démarrage de coloration de gel d’ADN SYBR Safe (S-33110, vendu séparément) comprend 1 l de coloration de gel d’ADN SYBR Safe et un filtre photographique (S-37100).
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
• Fourni sous la forme d’une solution prête à l’emploi dans du TBE 0,5 X
Conserver à température ambiante dans le récipient d’origine.
Fluorescence
Coloration sur gel d’ADN
1 l
ADN
Détection sur gel
SYBR Safe
Moins de risques
Température ambiante
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3007754 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberS33100
Numéro de lot2502253 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberS33100
Numéro de lot2530304 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberS33100
Numéro de lot2589318 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberS33100
Numéro de lot2595542 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberS33100
Nom du produit
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 0.5X TBE > 1 L