Learn More
Memmert™ Étuve universelle UN avec convection naturelle et avec TwinDISPLAY
Idéal pour le séchage, le chauffage, l’étuvage, le vieillissement, la cuisson, les tests et le durcissement de précision dans les domaines de la recherche, de la science, de l’industrie et de l’assurance qualité.
Marque: Memmert™ UN110plus
Description
Précis, facile à utiliser, de haute qualité : autant de caractéristiques qui décrivent le four Memmert Universal Oven UNplus.
- Tailles des modèles : 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
- Plage d’ajustement de la température : jusqu’à +300°C
- Vitesse du ventilateur définie ou contrôlée par un programme
- Système de chauffage complet : distribution de température absolument uniforme et précise
- L’air frais préchauffé empêche les fluctuations de température
- Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
- ControlCOCKPIT : TwinDISPLAY - Régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID et 2 affichages TFT couleur haute résolution.
- Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
- Protection contre la surtempérature
Ce chef-d’œuvre technologique perfectionné en acier inoxydable de haute qualité, hygiénique et facile à nettoyer ne laisse rien à désirer en termes de technologie de ventilation et de contrôle.
Spécification
CE, cUL, DVE, EAC, GS | |
TwinDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif | |
108 l | |
Four de chauffage | |
Contrôle de la température dans les domaines de la science, de la recherche et des analyses de matériaux dans l’industrie | |
Acier inoxydable | |
UN110PLUS | |
Câble secteur avec fiche (type allemand) | |
Acier inoxydable | |
± 0,1°C | |
3 ans | |
745 x 864 x 584 mm | |
745 mm | |
864 mm | |
584 mm | |
99 kg | |
230 V, 50/60 Hz | |
1 800/2 800 W |
Acier inoxydable (304/1,4301) | |
Naturel | |
20°C à 300°C | |
2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) | |
Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression) | |
20 kg | |
5 | |
Régulation de la température, système d’autodiagnostic | |
Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif | |
Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours | |
400 x 560 x 480 mm | |
584 mm | |
560 mm | |
480 mm | |
400 mm | |
74 kg | |
115/230 V | |
50/60 Hz |