Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 1X TAE
Développée spécifiquement pour une mutagénicité réduite pour être moins dangereuse. La coloration de gel d’ADN Invitrogen™ SYBR™ Safe dans un tampon 1X TAE est plus sûre et plus sensible que le bromure d’éthidium pour la coloration de l’ADN dans les gels d’agarose ou d’acrylamide. La solution prémélangée est disponible en unités de 1 litre et 4 litres.
Marque: Invitrogen™ S33112
Description
Le colorant SYBR Safe™ n’est pas seulement moins mutagène que le bromure d’éthidium, mais la sensibilité de détection du colorant SYBR Safe™ est meilleure que celle du bromure d’éthidium. La coloration SYBR Safe™ est une solution prémélangée qui peut être utilisée de la même manière qu’une solution de bromure d’éthidium, soit dans le gel pendant le cycle d’électrophorèse, soit comme coloration après le cycle. Lorsqu’il est lié aux acides nucléiques, le colorant vert fluorescent SYBR™ Safe affiche un maximum d’excitation de la fluorescence de ∼280 et ∼502 nm, ainsi qu’un maximum d’émission de la fluorescence de ∼530 nm.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
• Fourni sous la forme d’une solution prête à l’emploi dans du TAE 1X Conserver à température ambiante dans le récipient d’origine. |
|
Fluorescence | |
Coloration sur gel d’ADN | |
4 l | |
ADN |
Détection sur gel | |
SYBR Safe | |
Moins de risques | |
Température ambiante |