Learn More
Invitrogen™ Coloration de gel d’acide nucléique or SYBR™ (concentré 10 000 X dans du DMSO)
Coloration fluorescente extrêmement sensible pour la détection des acides nucléiques.
Marque:  Invitrogen™ S11494
221.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10358492
  • 289.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Fourni sous la forme d’un concentrat de 10 000X dans le DMSO.
Description
Description
À utiliser avec les transilluminateurs UV, le lecteur Dark Reader, les scanners laser ou les transilluminateurs bleus.
  • Ultra sensible : 25 à 100 fois plus sensible que le bromure d’éthidium. Détecte des quantités aussi infimes que 25 pg d’ADN
  • Efficacité accrue du clonage d’ADN : Excitable par une transillumination bleu clair, qui n’endommage pas l’ADN
  • Rapport accru du signal-bruit de fond : Signal au moins 1000 fois amélioré en cas de liaison aux acides nucléiques
  • Polyvalent : Détecte l’ADNdb, l’ADNsb et l’ARN dans des gels natifs, glyoxaux, de formaldéhyde ou d’urée
Propriétés de coloration La coloration SYBR Gold est un colorant cyanine asymétrique et exclusif qui augmente la fluorescence de >1 000 fois lors de la liaison aux acides nucléiques et, dont le rendement quantique est élevé (∽0,6) lors de la liaison à l’ADN double brin / simple brin ou à l’ARN1. Les maxima d’excitation pour les complexes colorant-acide nucléique se situent à ∽495 nm et ∽300 nm et le maximum d’émission est de ∽537 nm.
Sensibilité de coloration La coloration SYBR Gold est >10 fois plus sensible que le bromure d’éthidium pour détecter l’ADN et l’ARN dans les gels dénaturants d’urée, de glyoxal et de formaldéhyde, même avec une transillumination à 300 nm. Il a également été démontré que la coloration SYBR Gold est beaucoup plus sensible que la coloration SYBR Green II pour détecter les produits de polymorphisme de conformation à simple brin (SSCP) et qu’elle est beaucoup plus sensible que la coloration à l’argent pour la détection de l’ADN à double brin dans les gels natifs de polyacrylamide.
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
1Tuma RS, Beaudet MP, Jin X, Jones LJ, Cheung CY, Yue S, Singer VL. Characterization of SYBR Gold nucleic acid gel stain: a dye optimized for use with 300-nm ultraviolet transilluminators. Anal Biochem (1999) 268:278-288. (PMID: 10075818)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
• Fourni sous forme de concentré 10 000 X dans du DMSO
Conserver à -20°C, à l’abri de la lumière dans un dessiccateur.
Fluorescence
Coloration sur gel des acides nucléiques
Température ambiante
Détection sur gel
SYBR Gold
500 μl
ARN, ADN
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2983236 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/09/2024 Catalog NumberS11494
Numéro de lot2901569 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/05/2024 Catalog NumberS11494
Numéro de lot2700997 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog NumberS11494
Numéro de lot2549279 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2023 Catalog NumberS11494
Numéro de lot2480131 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2022 Catalog NumberS11494
Nom du produit
Invitrogen™ Coloration de gel d’acide nucléique or SYBR™ (concentré 10 000 X dans du DMSO) > 500 μlitres