Learn More
IL-2 Monoclonal Antibody (JES6-5H4), PE-eFluor™ 610, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Affymetrix eBioscience 61-7021-80
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The JES6-5H4 antibody reacts with mouse interleukin-2 (IL-2), a 17 kDa T cell growth factor and a major immunoregulatory cytokine.
IL-2 Monoclonal antibody specifically detects IL-2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
IL-2 | |
Monoclonal | |
0.2 mg/mL | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
P04351 | |
Rat | |
25 μg | |
Primary | |
Mouse | |
Antibody | |
IgG2b κ |
Flow Cytometry | |
JES6-5H4 | |
PE-eFluor 610 | |
IL2 | |
Aldesleukin; cytokine; H-IL-2; il 2; Il2; IL-2; ILN; Interleukin; interleukin 2; interleukin 2 precursor; Interleukin2; interleukin-2; interleukin-2 precursor; interleukin-2 precursor protein; involved in regulation of T-cell clonal expansion; lymphokine; M-IL-2; POIL2; porcine Interleukin 2; T cell growth factor; T-cell growth factor; TCGF | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
16183 | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
Liquid |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
IL-2 Monoclonal Antibody (JES6-5H4), PE-eFluor™ 610, eBioscience™, Invitrogen™ > 25 μg; PE-eFluor 610
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu