Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Blue Reaction Plates with Barcode
Conçu pour les travaux qui nécessitent un traitement spécial et un niveau de durabilité supérieur, à utiliser dans le cadre d’expériences multi-instruments
Marque: Applied Biosystems™ 4483343
172.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
- Optimisé pour les performances avec les instruments Applied Biosystems
- Certifiés sans inhibiteurs d’ADN, de RNAse et de PCR avec des tests d’échantillonnage en cours de traitement
- Fabriqués selon la norme ANSI™ / SBS, adaptés aux laboratoires à cadences élevées et à la manipulation robotique
- Grande stabilité mécanique et planéité pour répondre aux exigences des flux de travaux complets
- Le processus de moulage en polypropylène à haute température permet d’empêcher l’ADN, l’ARN et les enzymes de se lier, tandis que le polycarbonate fournit une stabilité mécanique, une planéité et une durabilité élevée
- Choix idéal pour une utilisation avec l’automatisation / la robotique et les expériences à multi-instruments (comme le thermocycleur, le thermocycleur en temps réel, l’analyseur génétique)
- La construction à paroi mince permet une adaptation parfaite aux blocs thermiques et un excellent transfert de chaleur du bloc thermique vers l’échantillon
- Le marquage noir d’identification des puits facile à lire permet de minimiser les erreurs de pipetage et d’améliorer la productivité de préparation des échantillons
- Plateforme : Thermocycleur 2720, Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7300, Système 7500, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ Système PCR, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Thermocycleur SimpliAmp™, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA 7
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Code-barres inclus | |
Conserver à température ambiante. | |
MicroAmp™ | |
Microplaque | |
Semi | |
0,3 ml | |
0,2 ml | |
Étalon |
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
20 plaques | |
Optique, Bleu | |
Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN | |
PC, PP | |
96 | |
20 plaques |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
I42C4Q121 | Certificat d’analyse | 03/12/2024 | 4483343,4483343_LITL18 PROMO |
I42C4Q111 | Certificat d’analyse | 03/12/2024 | 4483343,4483343_LITL18 PROMO |
I42C4Q122 | Certificat d’analyse | 03/12/2024 | 4483343,4483343_LITL18 PROMO |
I42C4Q223 | Certificat d’analyse | 03/12/2024 | 4483343,4483343_LITL18 PROMO |
I42C4Q114 | Certificat d’analyse | 03/12/2024 | 4483343,4483343_LITL18 PROMO |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Offre prolongée - jusqu'au 28 marsCode promotionnel: 24111Expire: 2025-03-28
Nouvelle offre Économisez maintenant