Learn More
Invitrogen™ Kit de solution iBind™
À utiliser avec le périphérique Western iBind
Marque:  Invitrogen™ SLF1020
57.95 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15150839
  • 76.25€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Le kit contient suffisamment de solution pour 10 réactions à mini-membrane
Requires : Dispositif iBind Western
Description
Description
L’appareil automatisé iBind Western effectue chaque étape du flux de traitement Western, du blocage aux lavages aux incubations d’anticorps. Les solutions iBind agissent comme des solutions de blocage, de lavage et de dilution dans le processus d’immuno-détection iBind et ont été optimisées pour une viscosité idéale. Chaque solution est émise par les puits du dispositif iBind vers la carte iBind au moyen d’un flux latéral séquentiel (SLF) ; les solutions sont alors dirigées vers la région d’empilement de la carte. La matrice en fibre de verre de la carte permet un flux homogène et constant des solutions en direction de la membrane, augmentant ainsi l’interaction antigène-anticorps.
  • Solutions optimisées avec une viscosité idéale pour le blocage, le lavage et la dilution des anticorps
  • Longue durée de conservation—stockez le kit de solutions iBind pendant 12 mois à 4°C
  • Meilleure interaction antigène-anticorps — les solutions s’écoulent entre la carte iBind et la membrane pour une interaction maximum entre la protéine et l’anticorps
  • Apporte automatisation et simplicité au protocole Western
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver entre 2 et 4°C.
Transfert western
Nitrate de cellulose, PVDF
Kit de solutions
1 kit
colorimétrique, chromogène, chimiluminescent
Dispositif iBind Western
iBind
10 réactions à mini-membrane
Protéine
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3020855 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberSLF1020,SLF1020_LITL18 PROMO
Numéro de lot2465007 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSLF1020,SLF1020_LITL18 PROMO
Numéro de lot2483948 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSLF1020,SLF1020_LITL18 PROMO
Numéro de lot2491552 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSLF1020,SLF1020_LITL18 PROMO
Numéro de lot2514069 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSLF1020,SLF1020_LITL18 PROMO
Nom du produit
Invitrogen™ Kit de solution iBind™ > Kit de solutions