Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 2 Electrode Replacement Kit
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Description
Includes
Deux contacts électriques, deux vis et un butoir rond pour l’appareil de transfert sur gel iBlot 2
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert western
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient 2 contacts électriques, 2 vis et 1 butoir en caoutchouc. Conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | iBlot 2 |
| Gel Compatibility | Gel Bis-Tris Plus Bolt™, gel E-PAGE™, gel midi Novex™, gel NuPAGE™, gel mini Novex™ |
| Membrane Compatibility | Nitrocellulose, PVDF, nylon |
| Mode of Transfer | Sec |
| Gamme de produits | iBlot |
| Type | Kit de rechange d’électrodes |
| Quantité | 1 kit |
| Dimensions de fonctionnement | Horizontal |