Learn More
Invitrogen™ Cartes iBind™
À utiliser avec le périphérique Western iBind
Marque:  Invitrogen™ SLF1010
126.16 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15140839
  • 166.00€ / Pack de 10
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Chaque boîte contient 10 cartes
Requires : Dispositif iBind Western
Description
Description
L’appareil automatisé iBind Western effectue chaque étape du flux de traitement Western, du blocage aux lavages aux incubations d’anticorps. Chaque solution est émise par les puits du dispositif iBind vers la carte iBind au moyen d’un flux latéral séquentiel (SLF) au cours duquel les solutions sont dirigées vers la région d’empilement de la carte. La matrice en fibre de verre de la carte permet un flux homogène et constant des solutions en direction de la membrane, augmentant ainsi l’interaction antigène-anticorps.
  • Matrice unique exclusive en fibre de verre permettant un flux optimal et homogène des solutions d’immunodétection
  • Longue durée de conservation— possibilité de stocker les cartes iBind pendant 12 mois à température ambiante
  • Meilleure interaction antigène-anticorps — les solutions s’écoulent entre la carte iBind et la membrane pour une interaction maximum entre la protéine et l’anticorps
  • Apporte automatisation et simplicité au protocole Western
  • Chaque carte iBind peut exécuter une mini-membrane
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver à température ambiante.
Transfert western
Nitrate de cellulose, PVDF
1 transfert mini par carte
10 cards
1 transfert Mini par carte
Dispositif iBind Western
iBind
Carte
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotBI151024-01 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberSLF1010,SLF1010_LITL18 PROMO
Numéro de lotBI231024-01 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberSLF1010,SLF1010_LITL18 PROMO
Numéro de lotBI021123-01 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberSLF1010,SLF1010_LITL18 PROMO
Numéro de lotBI291224-01 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberSLF1010,SLF1010_LITL18 PROMO
Numéro de lotBI051224-01 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberSLF1010,SLF1010_LITL18 PROMO
Nom du produit
Invitrogen™ Cartes iBind™ > Cartes